Yttrium(III)kloridi, anhydrous 99,9%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 214 EUR
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III)kloridi, anhydrous 99,9%
Yttrium(III)kloridi
Kaava: Cl₃Y
MW: 195.26 g/mol
Kiehumispiste: 1507 °C
Sulamispiste: 721 °C
Tiheys: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011470
CAS-numero: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR