Thulium(III) oxalate hydrate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
IN3610-2G
APOSIN3610-2GEA 176 EUR
APOSIN3610-2G
Thulium(III) oxalate hydrate 99,9%
Thulium(III) oxalate hydrate
Kaava: C₆O₁₂Tm₂·xH₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050804
CAS-numero: 58176-73-1