Terbium(III)kloridi, vedetön 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 110 EUR
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III)kloridi, vedetön 99,9%
Terbium(III)kloridi
Kaava: Cl₃Tb
Sulamispiste: 588 °C
Tiheys: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011258
CAS-numero: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4