Terbium 99,9%, jauhe –40 mesh

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 109 EUR
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, jauhe –40 mesh
Terbium
Kaava: Tb
Kiehumispiste: 2800 °C
Sulamispiste: 1356 °C
Tiheys: 8,27 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011256
CAS-numero: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR