Seleenidioksidi 99,9%

Toimittaja: Apollo Scientific

IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 308 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Seleenidioksidi 99,9%
Seleenidioksidi
Kaava: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Sulamispiste: 340…350 °C (subl.)
Tiheys: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003562
CAS-numero: 7446-08-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08508

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR