Skandium(III)kloridi, vedetön 99,9%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 315 EUR
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Skandium(III)kloridi, vedetön 99,9%
Skandium(III)kloridi
Kaava: Cl₃Sc
Sulamispiste: 960 °C
Tiheys: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011221
CAS-numero: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR