Scandium(III) acetate hydrate 99.99%
Toimittaja: Apollo Scientific
IN3118-1G
APOSIN3118-1GEA 256 EUR
APOSIN3118-1G
Scandium(III) acetate hydrate 99.99%
Scandium(III) acetate hydrate
Kaava: C₆H₉O₆Sc·H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150122
CAS-numero: 304675-64-7