Praseodyymitrinitraatti hydraatti 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
IN2974-25G
APOSIN2974-25GEA 278 EUR
APOSIN2974-25G
Praseodyymitrinitraatti hydraatti 99,9%
Kaava: Pr(NO₃)₃·xH₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011175
CAS-numero: 15878-77-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II