Kaliumjodidi
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 184 EUR
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Kaliumjodidi
Kaliumjodidi
Kaava: Kl
Kiehumispiste: 1330 °C
Sulamispiste: 681 °C
Tiheys: 3,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011405
CAS-numero: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4