Nikkelidikloridihexahydraatii 99,95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 344 EUR
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Nikkelidikloridihexahydraatii 99,95%
Nikkelidikloridihexahydraatii
Kaava: NiCl₂·6H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149809
CAS-numero: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III