Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
IN2659-25G
APOSIN2659-25GEA 280 EUR
APOSIN2659-25G
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate
Kaava: C₁₅H₂₁NdO₆
Sulamispiste: 150…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013498
CAS-numero: 14589-38-9