Germanium(II) telluride 99.999%, pieces 6 mm & down
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
IN1931-25G
APOSIN1931-25GEA 928 EUR
APOSIN1931-25G
Germanium(II) telluride 99.999%, pieces 6 mm & down
Germanium(II) telluride
Kaava: GeTe
Sulamispiste: 725 °C
Tiheys: 6,14 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135541
CAS-numero: 12025-39-7
EINECS: 234-706-7