Gallium(III)kloridi, vedetön 99.999%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 658 EUR
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III)kloridi, vedetön 99.999%
Gallium(III)kloridi
Kaava: Cl₃Ga
Sulamispiste: 78 °C
Tiheys: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011018
CAS-numero: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR