Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
IN1840-5G
APOSIN1840-5GEA 125 EUR
APOSIN1840-5G
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate 99,9%
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate
Kaava: C₁₅H₂₁GdO₆·xH₂O
Sulamispiste: 143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013493
CAS-numero: 64438-54-6