Erbium(III) oxalate hydrate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
IN1723-25G
APOSIN1723-25GEA 220 EUR
APOSIN1723-25G
Erbium(III) oxalate hydrate 99,9%
Erbium(III) oxalate hydrate
Kaava: (C₂O₄)₃·Er₂·H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150141
CAS-numero: 58176-72-0