Dysprosium(III)oksidi 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 622 EUR
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Dysprosium(III)oksidi 99,9%
Dysprosium(III)oksidi
Kaava: Dy₂O₃
Sulamispiste: 2340 °C
Tiheys: 7,81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010986
CAS-numero: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable