L(+)-valiini ≥99.5%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BIV0722-100G BIV0722-1KG BIV0722-500G
APOSBIV0722-100GEA 22 EUR
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG APOSBIV0722-500G
L(+)-valiini ≥99.5%
L(+)-valiini

USP, pyrogen free

Kaava: C₅H₁₁NO₂
Sulamispiste: 295…300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064220
CAS-numero: 72-18-4
EINECS: 200-773-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR