D(+)-Trehaloosidihydraatii

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 21.7 EUR
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trehaloosidihydraatii
D(+)-Trehaloosidihydraatii
Kaava: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Sulamispiste: 97…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00071594
CAS-numero: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR