Coconut powder
Toimittaja: Apollo Scientific
BIPC187-100G BIPC187-1KG BIPC187-500G
APOSBIPC187-100GEA 29.2 EUR
APOSBIPC187-100G APOSBIPC187-1KG APOSBIPC187-500G
Coconut powder
Suurkeittiön tarvikkeet
A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.