Pyridoksiinihydrokloridi ≥99.5%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 72.1 EUR
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Pyridoksiinihydrokloridi ≥99.5%
Pyridoksiinihydrokloridi
Kaava: C₈H₁₂ClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012807
CAS-numero: 58-56-0
EINECS: 200-386-2

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR