Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 150 EUR
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi 99%
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Kaava: C₇H₇FO₂S
Sulamispiste: 92…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007424
CAS-numero: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR