Nalidixic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 110 EUR
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Nalidixic acid
Active against gram-negative bacteria.
Kaava: C₁₂H₁₂N₂O₃
Sulamispiste: 225…230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006884
CAS-numero: 389-08-2
EINECS: 206-864-7