(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti) ≥99.0%, Ultrapure
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIMB1085-10G BIMB1085-25G BIMB1085-50G
APOSBIMB1085-10GEA 51.2 EUR
APOSBIMB1085-10G APOSBIMB1085-25G APOSBIMB1085-50G
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti) ≥99.0%, Ultrapure
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
A nondenaturing zwitterionic detergent for membrane chemistry.
  • Purity (HPLC) >99.0%
  • Purity (TLC) >99.0%
  • Abs. (10% water) @ 260nm <0.1
Kaava: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Sulamispiste: 156…158 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081083
CAS-numero: 75621-03-3