Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi) ≥99%, Molecular Biology Grade

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 86.2 EUR
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi) ≥99%, Molecular Biology Grade
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)

Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.


  • Protein

Kaava: C₄H₁₀O₂S₂
Kiehumispiste: 125…130 °C/2mmHg
Sulamispiste: 42…44 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004877
CAS-numero: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR