Metyylitymolisininen, natriumsuola
Toimittaja: Apollo Scientific
BIM5000-1G BIM5000-5G BIM5000-25G BIM5000-100G
APOSBIM5000-1GEA 22 EUR
APOSBIM5000-1G APOSBIM5000-5G APOSBIM5000-25G APOSBIM5000-100G
Metyylitymolisininen, natriumsuola
Metyylitymolisininen, natriumsuola
Kaava: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00148905
CAS-numero: 1945-77-3