β-Syklodekstriini

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 87.6 EUR
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Syklodekstriini
β-Syklodekstriini
Kaava: C₄₂H₇₀O₃₅
Sulamispiste: 290…300 °C
Tiheys: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078139
CAS-numero: 7585-39-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR