α-Syklodekstriini

Toimittaja: Apollo Scientific

BIM1014-100G BIM1014-250G BIM1014-50G
APOSBIM1014-100GEA 176 EUR
APOSBIM1014-100G APOSBIM1014-250G APOSBIM1014-50G
α-Syklodekstriini
α-Syklodekstriini
Kaava: C₃₆H₆₀O₃₀
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078207
CAS-numero: 10016-20-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR