Minoxidil
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIM0127-1G BIM0127-25G BIM0127-5G
APOSBIM0127-1GEA 22 EUR
APOSBIM0127-1G APOSBIM0127-25G APOSBIM0127-5G
Minoxidil
Minoxidil
Kaava: C₉H₁₅N₅O
Sulamispiste: 272…274 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063409
CAS-numero: 38304-91-5