Melatoniini
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIM0105-1G
APOSBIM0105-1GEA 22 EUR
APOSBIM0105-1G
Melatoniini
Melatoniini
Kaava: C₁₃H₁₆N₂O₂
Sulamispiste: 116…118 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00005655
CAS-numero: 73-31-4
EINECS: 200-797-7