Boc-L-homopropargylglycine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 548 EUR
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Kaava: C₁₁H₁₇NO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11052897
CAS-numero: 208522-16-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR