2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside ≥98%

Toimittaja: Apollo Scientific

BICL4276-100MG BICL4276-250MG BICL4276-500MG
APOSBICL4276-100MGEA 359 EUR
APOSBICL4276-100MG APOSBICL4276-250MG APOSBICL4276-500MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Kaava: C₁₆H₂₄N₄O₉
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28122833
CAS-numero: 142072-14-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR