6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%

Toimittaja: Apollo Scientific

BICL4045-1G BICL4045-2G BICL4045-5G
APOSBICL4045-1GEA 395 EUR
APOSBICL4045-1G APOSBICL4045-2G APOSBICL4045-5G
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 134198-40-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR