1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%

Toimittaja: Apollo Scientific

BICL4034-1G BICL4034-2G BICL4034-500MG
APOSBICL4034-1GEA 704 EUR
APOSBICL4034-1G APOSBICL4034-2G APOSBICL4034-500MG
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 58381-23-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR