Cysteaminium chloride 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 61.4 EUR
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminium chloride 99%
Cysteaminium chloride
Kaava: C₂H₇NS·HCl
Sulamispiste: 66…68 °C
Tiheys: 0,75 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012904
CAS-numero: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9,III