Bafilomycin B1

Toimittaja: Apollo Scientific

BIBR1013-1MG BIBR1013-5MG
APOSBIBR1013-1MGEA 238 EUR
APOSBIBR1013-1MG APOSBIBR1013-5MG
Bafilomycin B1
Bafilomycin B1
Kaava: C₄₄H₆₅NO₁₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00242671
CAS-numero: 88899-56-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR