N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%

Toimittaja: Apollo Scientific

BIBP1071-1G BIBP1071-100MG BIBP1071-250MG
APOSBIBP1071-1GEA 701 EUR
APOSBIBP1071-1G APOSBIBP1071-100MG APOSBIBP1071-250MG
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Kaava: C₁₁H₄F₄N₄O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00467437
CAS-numero: 126695-58-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR