8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 1160 EUR
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Kaava: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00674494
CAS-numero: 196504-57-1