Resatsuriini, natriumsuola
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 431 EUR
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resatsuriini, natriumsuola
Resatsuriini, natriumsuola
Kaava: C₁₂H₆NNaO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005036
CAS-numero: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5