Myo-inositoli
Toimittaja: Apollo Scientific
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 36.6 EUR
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
Myo-inositoli
Myo-inositoli
Kaava: C₆H₁₂O₆
Sulamispiste: 222…227 °C
Tiheys: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077932
CAS-numero: 87-89-8
EINECS: 201-781-2