Natriumlauryylisulfaatti ≥99%, Ultrapure

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 158 EUR
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
Natriumlauryylisulfaatti ≥99%, Ultrapure
Natriumlauryylisulfaatti

Ionic detergent.


  • Toxic LD50 of <500mg/kg

Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Sulamispiste: 204…207 °C
Tiheys: 0,37 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR