D(+)-biotiini 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 29.2 EUR
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-biotiini 99%
D(+)-biotiini
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Sulamispiste: 231…233 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005541
CAS-numero: 58-85-5
EINECS: 200-399-3