Adeniini ≥99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 43.8 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adeniini ≥99%
Adeniini
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Kaava: C₅H₅N₅
Sulamispiste: 360…365 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041790
CAS-numero: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III