HEPES -natriumsuola ≥96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
BI6856-100G BI6856-25G BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA 40.9 EUR
APOSBI6856-100G APOSBI6856-25G APOSBI6856-500G
HEPES -natriumsuola ≥96%
HEPES -natriumsuola
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Kaava: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036463
CAS-numero: 75277-39-3