Containers with screw cap
Toimittaja: Anicrin
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 83 EUR
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Containers with screw cap
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Tilaustiedot: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan