Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi

Toimittaja: Ambion

9462 9464
AMBI9462EA 0 EUR
AMBI9462 AMBI9464
Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi
Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi
Kaava: C₉H₁₈O₅S
Kiehumispiste: 402 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 109,5…110.5 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00063273
CAS-numero: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR