Magnesiumkloridi 0.025 mol/l (0.05 N) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
AB-0359
ADVRAB-0359EA 57.75 EUR
ADVRAB-0359
Magnesiumkloridi 0.025 mol/l (0.05 N) vesiliuos
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6