Tina standardiliuos, 10.000 mg/l Sn in dil. typpihapossa with 2% hydrofluoric acid ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: ACTIVE MOTIF
C155.2N2FP.L1 C155.2N2FP.L25 C155.2N2FP.L5
ACSDC155.2N2FP.L1EA 192 EUR
ACSDC155.2N2FP.L1 ACSDC155.2N2FP.L25 ACSDC155.2N2FP.L5
Tina standardiliuos, 10.000 mg/l Sn in dil. typpihapossa with 2% hydrofluoric acid ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Tin Standards