Alumiini 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPACHEM
C002.2NP.L1 C002.2NP.L25 C002.2NP.L5
ACSDC002.2NP.L1EA 84.9 EUR
ACSDC002.2NP.L1 ACSDC002.2NP.L25 ACSDC002.2NP.L5
Alumiini 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Aluminium Standards