Bariumnitraatti, pure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 115 EUR
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Bariumnitraatti, pure
Bariumnitraatti
Kaava: Ba(NO₃)₂
Sulamispiste: 592 °C
Tiheys: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003442
CAS-numero: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %