Kaliumkarbonaatti, vedetön 98%, extra pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

447620010 447620050 447620250
ACRO447620010EA 47.8 EUR
ACRO447620010 ACRO447620050 ACRO447620250
Kaliumkarbonaatti, vedetön 98%, extra pure
Kaliumkarbonaatti
Kaava: K₂CO₃
Sulamispiste: 891 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011382
CAS-numero: 584-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤2.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR